4-Amino-6-(tert-butyl)-3-mercapto-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-6-(tert-butyl)-3-mercapto-1,2,4-triazin-5(4H)-one
OR24684-250MG OR24684-100MG
APOSOR24684-250MGEA 24.8 EUR
APOSOR24684-250MG APOSOR24684-100MG
4-Amino-6-(tert-butyl)-3-mercapto-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-one 97%
4-Amino-6-(tert-butyl)-3-mercapto-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-one
Formel: C₇H₁₂N₄OS
Molecular Weight: 200,261 g/mol
MDL: MFCD00225752
CAS-Nummer: 33509-43-2