3-Methoxy-2,4,5-trifluoroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7784-1G
PC7784-5G
APOSPC7784-1GEA
607
EUR
APOSPC7784-1G
APOSPC7784-5G
3-Methoxy-2,4,5-trifluoroaniline 95%
3-Methoxy-2,4,5-trifluoroaniline
Formel:
C₇H₆F₃NO Molecular Weight: 177.12 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03094442 CAS-Nummer: 114214-45-8 |