4,4'-Bipyridine -1,1'-dioxide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4'-Bipyridine N,N'-dioxide, [4,4'-Bipyridine] 1,1'-dioxide
OR22806-1G
OR22806-5G
OR22806-10G
APOSOR22806-1GEA
75.4
EUR
APOSOR22806-1G
APOSOR22806-5G
APOSOR22806-10G
4,4'-Bipyridine -1,1'-dioxide 98%
4,4'-Bipyridine -1,1'-dioxide
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ Molecular Weight: 188.19 g/mol Schmelzpunkt: 298…306 °C |
MDL:
MFCD00134383 CAS-Nummer: 24573-15-7 |