2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-diisopropoxybiphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR922023-5G
OR922023-25G
OR922023-100G
APOSOR922023-5GEA
24.4
EUR
APOSOR922023-5G
APOSOR922023-25G
APOSOR922023-100G
2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-diisopropoxybiphenyl
2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-diisopropoxybiphenyl
Formel:
C₃₀H₄₃O₂P Schmelzpunkt: 123…126 °C |
MDL:
MFCD06798294 CAS-Nummer: 787618-22-8 |