2-Methyloxetane-2-carboxylic acid 90+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Carboxy-2-methyloxetane, 2-Methyl-2,4-epoxybutanoic acid
OR309088-100MG OR309088-250MG
APOSOR309088-100MGEA 144 EUR
APOSOR309088-100MG APOSOR309088-250MG
2-Methyloxetane-2-carboxylic acid 90+%
2-Methyloxetane-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₈O₃
Molecular Weight: 116.12 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD22571611
CAS-Nummer: 1305207-92-4