3-(Cyclopropyl)-2-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315838-250MG OR315838-1G OR315838-5G
APOSOR315838-250MGEA 190 EUR
APOSOR315838-250MG APOSOR315838-1G APOSOR315838-5G
3-(Cyclopropyl)-2-nitroaniline 95%
3-(Cyclopropyl)-2-nitroaniline
Formel: C₉H₁₀N₂O₂
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD32669824
CAS-Nummer: 2097553-56-3