2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR315839-250MG
OR315839-1G
OR315839-5G
APOSOR315839-250MGEA
174
EUR
APOSOR315839-250MG
APOSOR315839-1G
APOSOR315839-5G
2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene 95%
2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene
Formel:
C₉H₈BrNO₂ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD32669825 CAS-Nummer: 2640734-80-9 |