4-Acetyl-3-bromothiophene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315854-250MG OR315854-1G
APOSOR315854-250MGEA 284 EUR
APOSOR315854-250MG APOSOR315854-1G
4-Acetyl-3-bromothiophene 95%
4-Acetyl-3-bromothiophene
Formel: C₆H₅BrOS
Molecular Weight: 205.07 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18451709
CAS-Nummer: 35717-24-9