5-Chloro-3-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC904273-250MG PC904273-1G PC904273-5G
APOSPC904273-250MGEA 82.8 EUR
APOSPC904273-250MG APOSPC904273-1G APOSPC904273-5G
5-Chloro-3-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
5-Chloro-3-fluorobenzene-1,2-diamine
Formel: C₆H₆ClFN₂
Molecular Weight: 160,58 g/mol
MDL: MFCD19441310
CAS-Nummer: 1106717-48-9