3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC906838-1G PC906838-5G
APOSPC906838-1GEA 302 EUR
APOSPC906838-1G APOSPC906838-5G
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃F₅O
MDL: MFCD22566356
CAS-Nummer: 1417569-98-2