5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR33673-250MG OR33673-1G
APOSOR33673-250MGEA 203 EUR
APOSOR33673-250MG APOSOR33673-1G
5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde 95%
5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,17 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18254230
CAS-Nummer: 1256825-21-4