4-Acetylphenylboronsäurepinakolester 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethanone, 4-Acetylphenylboronic acid, pinacol ester, 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethanone

OR360618-1G OR360618-5G OR360618-25G
APOSOR360618-1GEA 26.1 EUR
APOSOR360618-1G APOSOR360618-5G APOSOR360618-25G
4-Acetylphenylboronsäurepinakolester 95%
4-Acetylphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₉BO₃
Molecular Weight: 246.1099 g/mol
Siedepunkt: 356.6/760 mm °C
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Dichte: 1.04
Flammpunkt: 169.5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05863922
CAS-Nummer: 171364-81-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR