5-Fluoro-4-iodopyridin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
|
PC912273-1G
PC912273-5G
PC912273-10G
APOSPC912273-1GEA
84.1
EUR
APOSPC912273-1G
APOSPC912273-5G
APOSPC912273-10G
5-Fluoro-4-iodopyridin-2-amine 98%
5-Fluoro-4-iodopyridin-2-amine
Formel:
C₅H₄FIN₂ Molecular Weight: 238 g/mol |
MDL:
MFCD28722380 CAS-Nummer: 1649470-53-0 |