Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC99038-250MG PC99038-1G
APOSPC99038-250MGEA 139 EUR
APOSPC99038-250MG APOSPC99038-1G
Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 97%
Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD24107276
CAS-Nummer: 1535973-93-3