4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC99378-25G PC99378-100G
APOSPC99378-25GEA 40.6 EUR
APOSPC99378-25G APOSPC99378-100G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 90%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Molecular Weight: 192,11 g/mol
Siedepunkt: 60 °C
Dichte: 1,408
Flammpunkt: 80 °C
MDL: MFCD00061314
CAS-Nummer: 67515-60-0