Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR50948-250MG OR50948-1G
APOSOR50948-250MGEA 144 EUR
APOSOR50948-250MG APOSOR50948-1G
Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉ClO₃S
Molecular Weight: 256.71 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00620636
CAS-Nummer: 59812-35-0