Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
L(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-Natriumglutamat Monohydrat, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz Monohydrat
Formel:
C₅H₈NNaO₄·H₂O Molecular Weight: 187,13 g/mol Schmelzpunkt: 232 °C (Zersetzung) Flammpunkt: ≥ 225 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150138 CAS-Nummer: 6106-04-3 EINECS: 240-313-1 Merck Index: 13,06278 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (100°C, 5 hrs) |
Specific optical rotation | +24.5° to +25.5° (20°C, 589 nm) (c=10, 2 N HCl) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤2000 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |