Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat 98,5-101,5% (Trockenmasse), BAKER FCC, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: L(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-Natriumglutamat Monohydrat, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz Monohydrat
M746-07EA 120.73 EUR
M746-07 M746-08 M746-09
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat 98,5-101,5% (Trockenmasse), BAKER FCC, Laborreagens, J.T.Baker®
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat
Formel: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Molecular Weight: 187.13 g/mol
Schmelzpunkt: 225…240 °C
Flammpunkt: >225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150138
CAS-Nummer: 6106-04-3
EINECS: 240-313-1
Merck Index: 13,06278
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Food GMP Manufactured Product Passes Test
Meets F.C.C. Requirements 98.5 - 101.5%
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≤0.2%
Bulk Food Chemical ≤5 mg/kg
FCC - Identification Passes Test
FCC - Assay (dried basis) 98.5 - 101.5 %
FCC - Chloride (Cl) ≤0.2 %
FCC - Lead (Pb) ≤5 mg/kg
FCC - Clarity and Color of Solution Passes Test
FCC - Loss on Drying ≤0.5 %
FCC - Specific Rotation [Å]²ºD (+) 24.5 - 25.5 Degree