Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-Natriumglutamat Monohydrat, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G1626-100G G1626-1KG G1626-500G
SIALG1626-100GEA 42.4 EUR
SIALG1626-100G SIALG1626-1KG SIALG1626-500G
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat
Formel: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Molecular Weight: 187.13 g/mol
Schmelzpunkt: 225…240 °C
Flammpunkt: >225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150138
CAS-Nummer: 6106-04-3
EINECS: 240-313-1
Merck Index: 13,06278