di-Kalium-L(+)-tartrat Hemihydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
L(+)-Kaliumtartrat dibasisch Hemihydrat, (R,R)-(+)-Kaliumtartrat dibasisch Hemihydrat, (+)-Kaliumtartrat dibasisch Hemihydrat, (R,R)-(+)-Weinsäure Dikaliumsalz Hemihydrat, (R,R)-(+)-Dikaliumtartrat Hemihydrat, L(+)-Weinsäure Dikaliumsalz Hemihydrat
A14556.30
A14556.0B
A14556.0I
A14556.30EA
38.1
EUR
A14556.30
A14556.0B
A14556.0I
di-Kalium-L(+)-tartrat Hemihydrat ≥99%
di-Kalium-L(+)-tartrat Hemihydrat
Purity: 99%
CAS No.: 6100-19-2
Molecular Formula: K2C4H4O6.0.5H2O
Formula Weight: 235.29 (226.27anhy)
Melting Point: 155° -H2O
Boiling Point: 200-220°
Merck Reference: 14,7677
MDL No.: MFCD00150136
Formel:
KOOC(CHOH)₂COOK·0.5H₂O Molecular Weight: 235,28 g/mol Siedepunkt: 200…220 °C Schmelzpunkt: 155 °C (-H₂O) Dichte: 1,98 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150136 CAS-Nummer: 6100-19-2 EINECS: 213-067-8 Merck Index: 14,7677 |