di-Kalium-L(+)-tartrat Hemihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L(+)-Kaliumtartrat dibasisch Hemihydrat, (R,R)-(+)-Kaliumtartrat dibasisch Hemihydrat, (+)-Kaliumtartrat dibasisch Hemihydrat, (R,R)-(+)-Weinsäure Dikaliumsalz Hemihydrat, (R,R)-(+)-Dikaliumtartrat Hemihydrat, L(+)-Weinsäure Dikaliumsalz Hemihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
25510-500G 25510-6X500G
SIAL25510-500GEA 86.1 EUR
SIAL25510-500G SIAL25510-6X500G
di-Kalium-L(+)-tartrat Hemihydrat, Sigma-Aldrich®
di-Kalium-L(+)-tartrat Hemihydrat
Formel: KOOC(CHOH)₂COOK·0.5H₂O
Molecular Weight: 235,28 g/mol
Dichte: 1,943 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150136
CAS-Nummer: 6100-19-2
EINECS: 205-697-7
Merck Index: 12,07849