(R)-(-)-Mandelsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylethansäure, D-2-Hydroxy-2-phenylethansäure, D(-)-Mandelsäure, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäure, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäure
A14767.14 A14767.22
A14767.14EA 78.3 EUR
A14767.14 A14767.22
(R)-(-)-Mandelsäure ≥98%
(R)-(-)-Mandelsäure
Purity: 98% CAS No.: 611-71-2 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 130-134° Beilstein Reference: 2691094
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130…134 °C
Dichte: 1,341 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064251
CAS-Nummer: 611-71-2
EINECS: 210-276-6