(R)-(-)-Mandelsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylethansäure, D-2-Hydroxy-2-phenylethansäure, D(-)-Mandelsäure, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäure, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06914.0025
8.06914.0100
8.06914.0025EA
76.3
EUR
8.06914.0025
8.06914.0100
(R)-(-)-Mandelsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Mandelsäure
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 130…132 °C Dichte: 1,341 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >190 °C |
MDL:
MFCD00064251 CAS-Nummer: 611-71-2 EINECS: 210-276-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 130 - 132 °C |
Molar Mass | 152.15 g/mol |
Bulk Density | 670 kg/m3 |
Flash Point |
|
pH | 2.1 (60 g/l, H2O, 20 °C) |