(R)-(-)-Mandelsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylethansäure, D-2-Hydroxy-2-phenylethansäure, D(-)-Mandelsäure, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäure, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
154210-25G 154210-5G
SIAL154210-25GEA 94.1 EUR
SIAL154210-25G SIAL154210-5G
(R)-(-)-Mandelsäure, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Mandelsäure
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130…132 °C
Dichte: 1,341 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >190 °C
MDL: MFCD00064251
CAS-Nummer: 611-71-2
EINECS: 210-276-6