(S)-(+)-Mandelsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäure, L(+)-Mandelsäure, L(+)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäure, L-2-Hydroxy-2-phenylethansäure, (S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylethansäure
A15061.06 A15061.14 A15061.22
A15061.06EA 26.9 EUR
A15061.06 A15061.14 A15061.22
(S)-(+)-Mandelsäure ≥99%
(S)-(+)-Mandelsäure
Purity: 99+% CAS No.: 17199-29-0 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 131-135° Beilstein Reference: 2208678
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 322
Schmelzpunkt: 131…135 °C
Dichte: 1.349 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004495
CAS-Nummer: 17199-29-0
EINECS: 241-240-8