L(-)-Prolin
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: H-Pro-OH, (S)-(-)-Azolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-1,3,4,5-Tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure, (S)-(-)-Pyrrolidin-2-carbonsäure, (2S)-(-)-Pyrrolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-Prolin
A1707.0100 A1707.1000
A1707.0100EA 55 EUR
A1707.0100 A1707.1000
L(-)-Prolin
L(-)-Prolin
Formel: C₅H₉NO₂
Molecular Weight: 115.13 g/mol
Siedepunkt: 245
Schmelzpunkt: 220…222 °C
Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064318
CAS-Nummer: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871