L(-)-Prolin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
4031088.0100 4031088.0500
BACE4031088.0100EA 0 EUR
BACE4031088.0100 BACE4031088.0500
L(-)-Prolin
L(-)-Prolin
Formel: C₅H₉NO₂
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220…222 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064318
CAS-Nummer: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871