L(-)-Prolin
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyme:
H-Pro-OH, (S)-(-)-Azolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-1,3,4,5-Tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure, (S)-(-)-Pyrrolidin-2-carbonsäure, (2S)-(-)-Pyrrolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-Prolin
07010-1
07010-2
BMOL07010-1EA
0
EUR
BMOL07010-1
BMOL07010-2
L(-)-Prolin
L(-)-Prolin
Formel:
C₅H₉NO₂ Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 220…222 °C Dichte: 1,35 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064318 CAS-Nummer: 147-85-3 EINECS: 205-702-2 Merck Index: 13,07871 |