L(-)-Prolin, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-Pro-OH, (S)-(-)-Azolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-1,3,4,5-Tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure, (S)-(-)-Pyrrolidin-2-carbonsäure, (2S)-(-)-Pyrrolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-Prolin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.07434.0010
1.07434.0100
1.07434.0500
1.07434.9010
1.07434.0010EA
40
EUR
1.07434.0010
1.07434.0100
1.07434.0500
1.07434.9010
L(-)-Prolin, Millipore®
L(-)-Prolin
Formel:
C₅H₉NO₂ Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 220…222 °C Dichte: 1,35 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064318 CAS-Nummer: 147-85-3 EINECS: 205-702-2 Merck Index: 13,07871 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...