S(-)-Proline, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-Pro-OH, (S)-(-)-Azolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-1,3,4,5-Tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure, (S)-(-)-Pyrrolidin-2-carbonsäure, (2S)-(-)-Pyrrolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-Prolin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.16019.0025 8.16019.0100
8.16019.0025EA 55 EUR
8.16019.0025 8.16019.0100
S(-)-Proline, Sigma-Aldrich®
L(-)-Prolin
Formel: C₅H₉NO₂
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220…222 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064318
CAS-Nummer: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1500 g/l (20 °C)
Melting Point 220 - 222 °C (decomposition)
Molar Mass 115.13 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Density 1.35 - 1.38 g/cm3 (25 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)