L(-)-Prolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-Pro-OH, (S)-(-)-Azolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-1,3,4,5-Tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure, (S)-(-)-Pyrrolidin-2-carbonsäure, (2S)-(-)-Pyrrolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-Prolin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P5607-100G P5607-1KG P5607-25G
SIALP5607-100GEA 264 EUR
SIALP5607-100G SIALP5607-1KG SIALP5607-25G
L(-)-Prolin, Sigma-Aldrich®
L(-)-Prolin
Formel: C₅H₉NO₂
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220…222 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064318
CAS-Nummer: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871