cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: D(+)-cis-4-Hydroxyprolin, (R)-(+)-cis-4-Hydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure, H-D-cis-Hyp-OH, (2R)-(+)-cis-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure, (R)-(+)-cis-4-Hydroxyazolidin-2-carbonsäure, (R)-(+)-cis-4-Hydroxyprolin, (R)-(+)-cis-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure
204910010 204910100
ACRO204910010EA 81 EUR
ACRO204910010 ACRO204910100
cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin 99%
cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin
Formel: C₅H₉NO₃
Molecular Weight: 131,13 g/mol
Schmelzpunkt: 243 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005252
CAS-Nummer: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +56° to +60° (24°C, 589 nm) (c=2, water)