cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
4010450.0001 4010450.0005 4010450.0025
BACE4010450.0001EA 0 EUR
BACE4010450.0001 BACE4010450.0005 BACE4010450.0025
cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin
cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin
Formel: C₅H₉NO₃
MDL: MFCD00005252
CAS-Nummer: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5