cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: D(+)-cis-4-Hydroxyprolin, (R)-(+)-cis-4-Hydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure, H-D-cis-Hyp-OH, (2R)-(+)-cis-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure, (R)-(+)-cis-4-Hydroxyazolidin-2-carbonsäure, (R)-(+)-cis-4-Hydroxyprolin, (R)-(+)-cis-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H5877-10G H5877-1G H5877-250MG
SIALH5877-10GEA 1070 EUR
SIALH5877-10G SIALH5877-1G SIALH5877-250MG
cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin, Sigma-Aldrich®
cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin
Formel: C₅H₉NO₃
Molecular Weight: 131,13 g/mol
MDL: MFCD00005252
CAS-Nummer: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5