cis-4-Hydroxy-L(-)-prolin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H27194.MD
H27194.03
H27194.MDEA
217
EUR
H27194.MD
H27194.03
cis-4-Hydroxy-L(-)-prolin ≥99%
cis-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Purity: 99%
CAS No.: 618-27-9
Molecular Formula: C5H9NO3
Formula Weight: 131.13
Melting Point: ca 250° dec.
Optical Rotation: -59° (c=2 in water)
Formel:
C₅H₉NO₃ Schmelzpunkt: ∼ 250 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064319 CAS-Nummer: 618-27-9 EINECS: 210-542-1 |