cis-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyme:
L(-)-cis-4-Hydroxyprolin, H-cis-Hyp-OH, (S)-(-)-cis-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyprolin, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyazolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-cis-4-Hydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure, (2S)-(-)-cis-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure
4011503.0001
4011503.0005
BACE4011503.0001EA
0
EUR
BACE4011503.0001
BACE4011503.0005
cis-4-Hydroxy-L(-)-prolin
cis-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Formel:
C₅H₉NO₃ Molecular Weight: 131,13 g/mol Schmelzpunkt: 257 °C |
MDL:
MFCD00064319 CAS-Nummer: 618-27-9 EINECS: 210-542-1 |