cis-4-Hydroxy-L(-)-prolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H1637-1G H1637-250MG H1637-50MG
SIALH1637-1GEA 886 EUR
SIALH1637-1G SIALH1637-250MG SIALH1637-50MG
cis-4-Hydroxy-L(-)-prolin, Sigma-Aldrich®
cis-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Formel: C₅H₉NO₃
Schmelzpunkt: 257 °C
MDL: MFCD00064319
CAS-Nummer: 618-27-9
EINECS: 210-542-1