trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
4002357.0025 4002357.0100 4002357.0250
BACE4002357.0025EA 0 EUR
BACE4002357.0025 BACE4002357.0100 BACE4002357.0250
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Formel: C₅H₉NO₃
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064320
CAS-Nummer: 51-35-4
EINECS: 200-091-9
Merck Index: 13,04866