trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L(-)-trans-4-Hydroxyprolin, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyprolin, H-Hyp-OH, (2S)-(-)-trans-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-trans-4-Hydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyazolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-trans-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H5534-100G H5534-10MG H5534-1KG H5534-25G
SIALH5534-100GEA 1650 EUR
SIALH5534-100G SIALH5534-10MG SIALH5534-1KG SIALH5534-25G
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin, Sigma-Aldrich®
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Formel: C₅H₉NO₃
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064320
CAS-Nummer: 51-35-4
EINECS: 200-091-9
Merck Index: 13,04866