(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethandiol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (S)-(+)-α,β-Dihydroxyethylbenzol, (S)-(+)-(1,2-Dihydroxyethyl)benzol, (S)-(+)-Phenylethylenglycol, (S)-(+)-Phenylethan-1,2-diol
L09836.03 L09836.MD
L09836.03EA 55.5 EUR
L09836.03 L09836.MD
(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethandiol ≥97%
(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethandiol
Purity: 97% CAS No.: 25779-13-9 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 64-66° Boiling Point: 272-274° MDL No.: MFCD00066256
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 272…274 °C
Schmelzpunkt: 64…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066256
CAS-Nummer: 25779-13-9