Hämatoxylin 85%, rein, zertifiziert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydroxybrasilin, Naturschwarz 1
411160250
411161000
411165000
ACRO411160250EA
123
EUR
ACRO411160250
ACRO411161000
ACRO411165000
Hämatoxylin 85%, rein, zertifiziert
Hämatoxylin
Formel:
C₁₆H₁₄O₆ Molecular Weight: 302,28 g/mol Schmelzpunkt: 100…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078111 CAS-Nummer: 517-28-2 EINECS: 208-237-3 Merck Index: 13,04654 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light beige to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤10 % (1 g, 105°C, 3 h) |
UV spectrophotometry | ≥80 % (On dry basis) |
BSC Certification | Passes |