Hämatoxylin
Lieferant: Serva
Synonyme:
Hydroxybrasilin, Naturschwarz 1
24420.01
24420.02
SERA24420.01EA
148
EUR
SERA24420.01
SERA24420.02
Hämatoxylin
Hämatoxylin
Formel:
C₁₆H₁₄O₆ Molecular Weight: 302.28 g/mol Schmelzpunkt: 291…293 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078111 CAS-Nummer: 517-28-2 EINECS: 208-237-3 |