Hämatoxylin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme:
Hydroxybrasilin, Naturschwarz 1
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H3136-100G
H3136-25G
H3136-100GEA
556
EUR
H3136-100G
H3136-25G
Hämatoxylin, Sigma-Aldrich®
Hämatoxylin
Formel:
C₁₆H₁₄O₆ Molecular Weight: 302,28 g/mol Schmelzpunkt: 291…293 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078111 CAS-Nummer: 517-28-2 EINECS: 208-237-3 Merck Index: 13,04654 |