ESD Reinraumsocken
Lieferant: ALSICO HIGHTECH
1028566 1028567
ALSO1028566EA 0 EUR
ALSO1028566 ALSO1028567
ESD Reinraumsocken
Arbeitskleidung
Neue Reinraumsocken, gemäß der neuesten Überarbeitung von Annex 1 der EU GMP.
  • Einheitsgröße
  • 2 Ausführungen: Dick und dünner
  • Hergestellt aus 100% Polyester
  • Industriell waschbar bei 60°
  • Bündchen mit Rippstrick 1×1, damit die Socke besser am Bein haftet
  • Fusselarmes Filamentgarn
  • Bequem an den Zehen
  • Stoff: 97% Polyester und 3% Elastan
Dicke Socken: 150 Denier/288 Filament, mit Alsico High Tech rotes Logo
Dünnere Socken: 167 Denier/48 Filament, mit Alsico High Tech blaues Logo
Verpackung: Packungseinheit: 100 Paare.