Drahtrost-Auflage, Norm 5
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
0101852 0101702 0101712 0101822
HUPF0101852EA 395 EUR
HUPF0101852 HUPF0101702 HUPF0101712 HUPF0101822
Drahtrost-Auflage, Norm 5
Möbel Regale
Drahtrost-Auflage aus Edelstahl, elektropoliert, bestehend aus Winkelprofilen 35×10×3,0 mm (1,4×0,4×0,12'') an der Längsseite. Quer verlaufende Ø 3,5-mm-Stäbe (0,14'') sind dazwischen im Abstand von 25 mm (1,0'') mit Verstärkungsstreben an der Unterseite aus Ø 3,5-mm-Stäben (0,14'') eingeschweißt.
  • Gut durchlüftete Lagerung
  • Perfekte Hygiene
  • Hohe Belastbarkeit
  • Einfache Handhabung