Polypropylenglycol-Standards
Lieferant: AGILENT
PSS-PPG1K PSS-PPG3K PSS-PPG4.5K PSS-PPG450 PSS-PPG790
AGLSPSS-PPG1KEA 283 EUR
AGLSPSS-PPG1K AGLSPSS-PPG3K AGLSPSS-PPG4.5K AGLSPSS-PPG450 AGLSPSS-PPG790
Polypropylenglycol-Standards
Standards Gaschromatographie-Standards
Polypropylenglycol-Standard, PDI <1,15, 1 g.