2-Amino-5-chlorbenzoxazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-5-chlor-1,3-benzoxazol, Zoxazolamin
103380050 103380250 103380010
ACRO103380050EA 59 EUR
ACRO103380050 ACRO103380250 ACRO103380010
2-Amino-5-chlorbenzoxazol 97%
2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Formel: C₇H₅ClN₂O
Molecular Weight: 168.58 g/mol
Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 180…185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005770
CAS-Nummer: 61-80-3
EINECS: 200-519-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,10328
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 185 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %