2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin 95% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4,6-Dichloropyrimidin-2-ylamine
103490100 103490500
ACRO103490100EA 71.8 EUR
ACRO103490100 ACRO103490500
2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin 95% tech.
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
Molecular Weight: 163.99 g/mol
Schmelzpunkt: 219…226 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006090
CAS-Nummer: 56-05-3
EINECS: 200-253-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 226 °C
HPLC ≥94 %