6-Aminouracil 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-2,6-dihydroxypyrimidin, 4-Aminouracil, 6-Amino-2,4-dihydroxypyrimidin
103521000
103525000
103520250
ACRO103521000EA
44.6
EUR
ACRO103521000
ACRO103525000
ACRO103520250
6-Aminouracil 98%
6-Aminouracil
Formel:
C₄H₅N₃O₂ Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006071 CAS-Nummer: 873-83-6 EINECS: 212-854-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Cream to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific activity | ≥1200 GDU/g |
Residue after ignition | ≤5 % |