2-(Aminomethyl)pyridin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
104070250 104071000 104075000
ACRO104070250EA 70 EUR
ACRO104070250 ACRO104071000 ACRO104075000
2-(Aminomethyl)pyridin 99%
2-(Aminomethyl)pyridine
Formel: C₆H₈N₂
Siedepunkt: 82…85 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1,04 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006360
CAS-Nummer: 3731-51-9
EINECS: 223-090-5
UN: 2735
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA